3,3-Dimethoxybutan-2-one 98+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3.3-dimethoxy-2-butanone, 3,3-Dimethoxy-2-oxobutane, 3,3-Dimethoxy-2-butanone
OR3133-1G OR3133-25G OR3133-5G
APOSOR3133-1GEA 21.9 EUR
APOSOR3133-1G APOSOR3133-25G APOSOR3133-5G
3,3-Dimethoxybutan-2-one 98+%
3,3-Dimethoxybutan-2-one
Formel: C₆H₁₂O₃
Molecular Weight: 132,159 g/mol
Siedepunkt: 145…146 °C
Dichte: 0,987 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 45 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00075266
CAS-Nummer: 21983-72-2
UN: 1224
ADR: 3,III