9-Brom-1-nonanol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 9-Bromononan-1-ol
OR3134-25G OR3134-100G OR3134-500G
APOSOR3134-25GEA 66.7 EUR
APOSOR3134-25G APOSOR3134-100G APOSOR3134-500G
9-Brom-1-nonanol 97%
9-Bromo-1-nonanol
Formel: C₉H₁₉BrO
Molecular Weight: 223,15 g/mol
Siedepunkt: 125…126 °C/2mmHg
Schmelzpunkt: 33…35 °C
Flammpunkt: 109 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00063348
CAS-Nummer: 55362-80-6