(1R,4S)-2-Azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-one
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
(-)-2-Azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-one
OR315002-1G
OR315002-5G
OR315002-25G
APOSOR315002-1GEA
21.9
EUR
APOSOR315002-1G
APOSOR315002-5G
APOSOR315002-25G
(1R,4S)-2-Azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-one
(1R,4S)-2-Azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-one
Formel:
C₆H₇NO Molecular Weight: 109,1259 g/mol Schmelzpunkt: 94…97 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00211274 CAS-Nummer: 79200-56-9 |