(R)-(-)-1,1'-Binaphthyl-2,2'-diylhydrogenphosphat
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR315004-25G OR315004-5G
APOSOR315004-25GEA 0 EUR
APOSOR315004-25G APOSOR315004-5G
(R)-(-)-1,1'-Binaphthyl-2,2'-diylhydrogenphosphat
(R)-(-)-1,1'-Binaphthyl-2,2'-diylhydrogenphosphat
Formel: C₂₀H₁₃O₄P
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010045
CAS-Nummer: 39648-67-4