(±)-trans-1,2-Diaminocyclohexan 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: (±)-trans-1,2-Cyclohexandiamin
OR315007-10G OR315007-250G OR315007-50G
APOSOR315007-10GEA 82.8 EUR
APOSOR315007-10G APOSOR315007-250G APOSOR315007-50G
(±)-trans-1,2-Diaminocyclohexan 99%
(±)-trans-1,2-Diaminocyclohexan
Formel: C₆H₁₄N₂
Schmelzpunkt: 14…15 °C
Dichte: 0,951 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 68 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00063747
CAS-Nummer: 1121-22-8
UN: 2735
ADR: 8,II