D(+)-Äpfelsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: D(+)-Hydroxy-1,4-butandisäure, (R)-(+)-Hydroxybernsteinsäure, D(+)-Acide malique, D(+)-Hydroxybernsteinsäure, (R)-(+)-Hydroxy-1,4-butandisäure, D(+)-Äpfelsäure
OR315008-100G OR315008-25G
APOSOR315008-100GEA 84.1 EUR
APOSOR315008-100G APOSOR315008-25G
D(+)-Äpfelsäure
D(+)-Äpfelsäure
Formel: C₄H₆O₅
Molecular Weight: 134,09 g/mol
Schmelzpunkt: 100…104 °C
Dichte: 1,6 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004245
CAS-Nummer: 636-61-3
EINECS: 211-262-2