Methyl-2,3-dichlorbenzoat
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Methyl 2,3-dichlorobenzoate, 2,3-Dichlorobenzoic acid methyl ester
OR315022-25G
APOSOR315022-25GEA 79.9 EUR
APOSOR315022-25G
Methyl-2,3-dichlorbenzoat
Methyl-2,3-dichlorbenzoat
Formel: C₈H₆Cl₂O₂
Molecular Weight: 205,04 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00061099
CAS-Nummer: 2905-54-6