3,5-Pyridindicarbonsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Dinicotinsäure
OR315024-100G OR315024-25G OR315024-500G
APOSOR315024-100GEA 120 EUR
APOSOR315024-100G APOSOR315024-25G APOSOR315024-500G
3,5-Pyridindicarbonsäure 98%
3,5-Pyridindicarbonsäure
Formel: C₇H₅NO₄
Molecular Weight: 167,12 g/mol
Schmelzpunkt: >300 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006393
CAS-Nummer: 499-81-0