Brenztraubensäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: α-Ketopropionsäure, 2-Ketopropionsäure, 2-Oxopropionsäure
OR315034-100G OR315034-500G OR315034-2.5KG
APOSOR315034-100GEA 109 EUR
APOSOR315034-100G APOSOR315034-500G APOSOR315034-2.5KG
Brenztraubensäure 98%
Brenztraubensäure
Formel: C₃H₄O₃
Molecular Weight: 88,06 g/mol
Siedepunkt: 164…166 °C
Schmelzpunkt: 44541 °C
Dichte: 1,267 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 83 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00002585
CAS-Nummer: 127-17-3
EINECS: 204-824-3
UN: 3265
ADR: 8,II