3,6-Di-tert-butylcarbazole 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR315037-25G
OR315037-5G
APOSOR315037-25GEA
101
EUR
APOSOR315037-25G
APOSOR315037-5G
3,6-Di-tert-butylcarbazole 98%
3,6-Di-tert-butylcarbazole
Formel:
C₂₀H₂₅N Schmelzpunkt: 232 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03425849 CAS-Nummer: 37500-95-1 |