1-Isochinolinol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Isocarbostyril, 1-Hydroxyisoquinoline
OR315042-100G OR315042-25G OR315042-5G
APOSOR315042-100GEA 406 EUR
APOSOR315042-100G APOSOR315042-25G APOSOR315042-5G
1-Isochinolinol
1-Isochinolinol
Formel: C₉H₇NO
Molecular Weight: 145,16 g/mol
Schmelzpunkt: 212…215 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006899
CAS-Nummer: 491-30-5