10-Hydroxybenzo[h]quinoline 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR315046-25G OR315046-5G
APOSOR315046-25GEA 0 EUR
APOSOR315046-25G APOSOR315046-5G
10-Hydroxybenzo[h]quinoline 98%
10-Hydroxybenzo[h]quinoline
Formel: C₁₃H₉NO
Schmelzpunkt: 103…105 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00142350
CAS-Nummer: 33155-90-7