1-Hydroxyethylferrocene
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR315064-1G OR315064-5G
APOSOR315064-1GEA 0 EUR
APOSOR315064-1G APOSOR315064-5G
1-Hydroxyethylferrocene
1-Hydroxyethylferrocene
Formel: C₁₂H₅FeO
Schmelzpunkt: 76…79 °C
Flammpunkt: >100 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013752
CAS-Nummer: 1277-49-2