3-Amino-2-brom-6-methoxypyridin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Bromo-6-methoxypyridin-3-amine
OR315074-5G
APOSOR315074-5GEA 97.3 EUR
APOSOR315074-5G
3-Amino-2-brom-6-methoxypyridin
3-Amino-2-bromo-6-methoxypyridine
Formel: C₆H₇BrN₂O
Molecular Weight: 203,0400 g/mol
Schmelzpunkt: 44…45 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD05662394
CAS-Nummer: 135795-46-9