2-(Chloromethyl)pyrimidine
Lieferant: Apollo Scientific
OR315094-1G OR315094-5G OR315094-10G
APOSOR315094-1GEA 144 EUR
APOSOR315094-1G APOSOR315094-5G APOSOR315094-10G
2-(Chloromethyl)pyrimidine
2-(Chloromethyl)pyrimidine
Formel: C₅H₅ClN₂
Molecular Weight: 128.56 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06796203
CAS-Nummer: 54198-88-8