Methyl-3-bromopyrazine-2-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Methyl 3-Bromo-2-pyrazinecarboxylate
OR315096-1G OR315096-5G OR315096-10G
APOSOR315096-1GEA 59.6 EUR
APOSOR315096-1G APOSOR315096-5G APOSOR315096-10G
Methyl-3-bromopyrazine-2-carboxylate 95%
Methyl-3-bromopyrazine-2-carboxylate
Formel: C₆H₅BrN₂O₂
Molecular Weight: 217.0200 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08753935
CAS-Nummer: 51171-02-9