Methyl 4-methylnicotinate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Methyl 4-methylnicotinate
OR315098-1G OR315098-10G OR315098-5G
APOSOR315098-1GEA 78.3 EUR
APOSOR315098-1G APOSOR315098-10G APOSOR315098-5G
Methyl 4-methylnicotinate 98%
Methyl-4-methylnicotinate
Formel: C₈H₉NO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09258869
CAS-Nummer: 33402-75-4