2-Amino-3-bromopyrazine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR315104-1G OR315104-250MG OR315104-5G
APOSOR315104-1GEA 89.9 EUR
APOSOR315104-1G APOSOR315104-250MG APOSOR315104-5G
2-Amino-3-bromopyrazine 95%
2-Amino-3-bromopyrazine
Formel: C₄H₄BrN₃
Molecular Weight: 174.0000 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09909692
CAS-Nummer: 21943-12-4