5-Bromo-2-ethylpyridine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR315121-1G
OR315121-5G
APOSOR315121-1GEA
68.3
EUR
APOSOR315121-1G
APOSOR315121-5G
5-Bromo-2-ethylpyridine 98%
5-Bromo-2-ethylpyridine
Formel:
C₇H₈BrN Molecular Weight: 186.0491 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11226235 CAS-Nummer: 38749-90-5 |