5-(Hydroxymethyl)furan-2-carboxylic Acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Hydroxymethyl-2-furancarboxylic acid, Sumiki's acid, 5-(Hydroxymethyl)-2-furoic acid
OR315124-1G OR315124-5G OR315124-25G
APOSOR315124-1GEA 31.9 EUR
APOSOR315124-1G APOSOR315124-5G APOSOR315124-25G
5-(Hydroxymethyl)furan-2-carboxylic Acid 95%
5-(Hydroxymethyl)furan-2-carboxylic Acid
Formel: C6H6O4
Molecular Weight: 142.11 g/mol
Schmelzpunkt: 165 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD03274472
CAS-Nummer: 6338-41-6