5-Brom-3-chlor-2-methoxypyridin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-Methoxy-3-chloro-5-bromopyridine
OR315131-5G
APOSOR315131-5GEA 55.1 EUR
APOSOR315131-5G
5-Brom-3-chlor-2-methoxypyridin 98%
5-Brom-3-chlor-2-methoxypyridin
Formel: C₆H₅BrClNO
Molecular Weight: 222,47 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04972382
CAS-Nummer: 848366-28-9