9-Phenylcarbazole-2-boronic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (9-Phenyl-9H-carbazol-2-yl)boronic acid
OR315156-25G
APOSOR315156-25GEA 112 EUR
APOSOR315156-25G
9-Phenylcarbazole-2-boronic acid
9-Phenylcarbazole-2-boronic acid
Formel: C₁₈H₁₄BNO₂
Molecular Weight: 287,13 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD22207050
CAS-Nummer: 1001911-63-2