6-Brom-1-tetralon 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 6-Bromo-3,4-dihydro-1(2H)-naphthalenone, 6-Bromo-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one
OR315157-1G OR315157-250MG OR315157-5G
APOSOR315157-1GEA 42.2 EUR
APOSOR315157-1G APOSOR315157-250MG APOSOR315157-5G
6-Brom-1-tetralon 98%
6-Brom-1-tetralon
Formel: C₁₀H₉BrO
Molecular Weight: 225,08 g/mol
Schmelzpunkt: 44…47 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD04114378
CAS-Nummer: 66361-67-9