4,7-Dichloro-1,10-phenanthroline
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR315158-1G
OR315158-250MG
OR315158-5G
APOSOR315158-1GEA
155
EUR
APOSOR315158-1G
APOSOR315158-250MG
APOSOR315158-5G
4,7-Dichloro-1,10-phenanthroline
4,7-Dichloro-1,10-phenanthroline
Formel:
C₁₂H₆Cl₂N₂ Molecular Weight: 249.09 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00233882 CAS-Nummer: 5394-23-0 UN: 2811 ADR: 6.1 III |