7-Hydroxy-4-(4-pyridyl)coumarin 95+%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR315194-1G OR315194-25G OR315194-5G
APOSOR315194-1GEA 136 EUR
APOSOR315194-1G APOSOR315194-25G APOSOR315194-5G
7-Hydroxy-4-(4-pyridyl)coumarin 95+%
7-Hydroxy-4-(4-pyridyl)coumarin
Formel: C₁₄H₉NO₃
Schmelzpunkt: 307…312 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01752122
CAS-Nummer: 92906-36-0

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR