2-Butinsäure 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR315221-25G OR315221-5G
APOSOR315221-25GEA 65.4 EUR
APOSOR315221-25G APOSOR315221-5G
2-Butinsäure 99%
2-Butinsäure
Formel: C₄H₄O₂
Molecular Weight: 84.07 g/mol
Siedepunkt: 200…203 °C
Schmelzpunkt: 78…80 °C
Dichte: 0.964 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004363
CAS-Nummer: 590-93-2
EINECS: 209-695-7
UN: 3261
ADR: 8 II