Ethyl-3,3-diethoxypropionat 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: Ethyl 3,3-diethoxypropanoate, Ethyl 3,3-diethoxypropionate

OR315226-500G
APOSOR315226-500GEA 214 EUR
APOSOR315226-500G
Ethyl-3,3-diethoxypropionat 97%
Ethyl-3,3-diethoxypropionat
Formel: C₉H₁₈O₄
Molecular Weight: 190,24 g/mol
Siedepunkt: 92…93 °C/13mmHg
Dichte: 0,978 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 93 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009865
CAS-Nummer: 10601-80-6
EINECS: 234-223-1

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR