2-Methoxy-5-methylphenylisothiocyanat 99%
Lieferant: Apollo Scientific
OR315241-1G
APOSOR315241-1GEA 94.4 EUR
APOSOR315241-1G
2-Methoxy-5-methylphenylisothiocyanat 99%
2-Methoxy-5-methylphenylisothiocyanat
Formel: C₉H₉NOS
Molecular Weight: 179,24 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00041083
CAS-Nummer: 190774-56-2