Ethyl-2-isothiocyanatobenzoat 98+%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: o-Ethoxycarbonylphenylisothiocyanat
OR315248-1G OR315248-5G
APOSOR315248-1GEA 91.5 EUR
APOSOR315248-1G APOSOR315248-5G
Ethyl-2-isothiocyanatobenzoat 98+%
Ethyl-2-isothiocyanatobenzoat
Formel: C₁₀H₉NO₂S
Molecular Weight: 207,25 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00041063
CAS-Nummer: 99960-09-5