(1S,4R)-(+)-4-Acetoxy-2-cyclopentene-1-ol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(1S,4R)-cis-4-Acetoxy-2-cyclopenten-1-ol, (1R,4S)-4-hydroxycyclopent-2-enyl acetate, (1R,3S)-(+)-4-Cyclopentene-1,3-diol 1-acetate
OR315273-1G
OR315273-5G
OR315273-250MG
APOSOR315273-1GEA
221
EUR
APOSOR315273-1G
APOSOR315273-5G
APOSOR315273-250MG
(1S,4R)-(+)-4-Acetoxy-2-cyclopentene-1-ol 98%
(1S,4R)-(+)-4-Acetoxy-2-cyclopentene-1-ol
Formel:
C₇H₁₀O₃ Molecular Weight: 142,154 g/mol Schmelzpunkt: 43 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00078933 CAS-Nummer: 60410-16-4 |