(R)-(-)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethyl-p-toluenesulphonate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (R)-(2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)methyl 4-methylbenzenesulphonate, D-(-)-1,2-Isopropylideneglycerol 3-(p-Toluenesulphonate)
OR315292-25G OR315292-5G
APOSOR315292-25GEA 227 EUR
APOSOR315292-25G APOSOR315292-5G
(R)-(-)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethyl-p-toluenesulphonate 95%
(R)-(-)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethyl-p-toluenesulphonate
Formel: C₁₃H₁₈O₅S
Molecular Weight: 286,34 g/mol
Dichte: 1,208 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00063233
CAS-Nummer: 23788-74-1