(S)-(+)-2-Methylbuttersäure 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: (S)-(+)-2-Methylbutansäure

OR315294-1G OR315294-5G OR315294-250MG
APOSOR315294-1GEA 125 EUR
APOSOR315294-1G APOSOR315294-5G APOSOR315294-250MG
(S)-(+)-2-Methylbuttersäure 98%
(S)-(+)-2-Methylbuttersäure
Formel: C₅H₁₀O₂
Molecular Weight: 102,13 g/mol
Siedepunkt: 78 °C/15mmHg
Dichte: 0,938 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 73 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00063166
CAS-Nummer: 1730-91-2
UN: 3265
ADR: 8,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR