(R)-(+)-1-Phenylethanol 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
(R)-(+)-sec-Phenethylalkohol, (R)-(+)-α-Methylbenzylalkohol
OR315316-25G
OR315316-5G
OR315316-100G
APOSOR315316-25GEA
36.4
EUR
APOSOR315316-25G
APOSOR315316-5G
APOSOR315316-100G
(R)-(+)-1-Phenylethanol 99%
(R)-(+)-1-Phenylethanol
Formel:
C₈H₁₀O Molecular Weight: 122.17 g/mol Siedepunkt: 207 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00064263 CAS-Nummer: 1517-69-7 UN: 2937 ADR: 6.1 III |