Methyl-2-methyl-4-nitrobenzoat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Methyl 2-methyl-4-nitrobenzoate
OR315322-100G
APOSOR315322-100GEA
108
EUR
APOSOR315322-100G
Methyl-2-methyl-4-nitrobenzoat 98%
Methyl-2-methyl-4-nitrobenzoat
Formel:
C₉H₉NO₄ Molecular Weight: 195,1700 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03618407 CAS-Nummer: 62621-09-4 |