5'-m-Terphenylboronic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR315368-25G OR315368-100G
APOSOR315368-25GEA 125 EUR
APOSOR315368-25G APOSOR315368-100G
5'-m-Terphenylboronic acid 98%
5'-m-Terphenylboronic acid
Formel: C₁₈H₁₅BO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09953491
CAS-Nummer: 128388-54-5