2-Bromo-9,9'-spirobi[9H-fluorene] 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-Bromo-9,9'-spirobi[fluorene]
OR315380-25G
APOSOR315380-25GEA 71.2 EUR
APOSOR315380-25G
2-Bromo-9,9'-spirobi[9H-fluorene] 97%
2-Bromo-9,9'-spirobi[9H-fluorene]
Formel: C₂₅H₁₅Br
Molecular Weight: 395,30 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08704217
CAS-Nummer: 171408-76-7