1,8-Dibromonaphthalene 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR315403-100G
OR315403-25G
OR315403-5G
APOSOR315403-100GEA
398
EUR
APOSOR315403-100G
APOSOR315403-25G
APOSOR315403-5G
1,8-Dibromonaphthalene 98%
1,8-Dibromonaphthalene
Formel:
C₁₀H₆Br₂ Molecular Weight: 285.97 g/mol Schmelzpunkt: 105…110 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00183574 CAS-Nummer: 17135-74-9 UN: 3077 ADR: 9+EHS III |