Ethyl-1-cyanocyclopropanecarboxylate 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Ethyl 1-Cyano-1-cyclopropanecarboxylate
OR315517-100G
APOSOR315517-100GEA
140
EUR
APOSOR315517-100G
Ethyl-1-cyanocyclopropanecarboxylate 96%
Ethyl-1-cyanocyclopropanecarboxylate
Formel:
C₇H₉NO₂ Molecular Weight: 139,16 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00040159 CAS-Nummer: 1558-81-2 |