8-Brom-2-chlorchinazolin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR315552-5G
APOSOR315552-5GEA 121 EUR
APOSOR315552-5G
8-Brom-2-chlorchinazolin 97%
8-Bromo-2-chloroquinazoline
Formel: C₈H₄BrClN₂
Molecular Weight: 243,4900 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11043845
CAS-Nummer: 956100-63-3