Thiomorpholine-2-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR315576-1G
OR315576-50MG
OR315576-250MG
OR315576-500MG
OR315576-5G
APOSOR315576-1GEA
458
EUR
APOSOR315576-1G
APOSOR315576-50MG
APOSOR315576-250MG
APOSOR315576-500MG
APOSOR315576-5G
Thiomorpholine-2-carboxylic acid
Thiomorpholine-2-carboxylic acid
Formel:
C₅H₉NO₂S Molecular Weight: 147.2 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09864920 CAS-Nummer: 134676-16-7 |