1-(N-Boc-aminomethyl)-4-(aminomethyl)benzene 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: tert-Butyl 4-(aminomethyl)benzylcarbamate
OR315579-1G
APOSOR315579-1GEA 23.2 EUR
APOSOR315579-1G
1-(N-Boc-aminomethyl)-4-(aminomethyl)benzene 95+%
1-(N-Boc-aminomethyl)-4-(aminomethyl)benzene
Formel: C₁₃H₂₀N₂O₂
Molecular Weight: 236.3100 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02683058
CAS-Nummer: 108468-00-4