3-Brom-p-toluonitril 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR3157-25G OR3157-5G OR3157-100G
APOSOR3157-25GEA 24.8 EUR
APOSOR3157-25G APOSOR3157-5G APOSOR3157-100G
3-Brom-p-toluonitril 98%
3-Brom-p-toluonitril
Formel: C₈H₆BrN
Molecular Weight: 196.05 g/mol
Schmelzpunkt: 41…45 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06797818
CAS-Nummer: 42872-74-2
UN: 3439
ADR: 6.1 III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR