1,2-Bis(diphenylphosphino)ethan
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Ethan-1,3-diylbis(diphenylphosphin), Bis(1,2-diphenylphosphino)ethan, Ethylenbis(diphenylphosphin), DIPHOS
OR315704-100G OR315704-25G
APOSOR315704-100GEA 33.5 EUR
APOSOR315704-100G APOSOR315704-25G
1,2-Bis(diphenylphosphino)ethan
1,2-Bis(diphenylphosphino)ethan
Formel: C₂₆H₂₄P₂
Schmelzpunkt: 137…142 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003047
CAS-Nummer: 1663-45-2
EINECS: 216-769-2