1,5-Bis(diphenylphosphino)pentan 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Pentan-1,3-diylbis(diphenylphosphin), Bis(1,2-diphenylphosphino)pentan, Pentylenbis(diphenylphosphin)
OR315706-25G OR315706-10G
APOSOR315706-25GEA 0 EUR
APOSOR315706-25G APOSOR315706-10G
1,5-Bis(diphenylphosphino)pentan 97%
1,5-Bis(diphenylphosphino)pentan
Formel: C₂₉H₃₀P₂
Molecular Weight: 440.5 g/mol
Siedepunkt: 230
Schmelzpunkt: 42…44 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003052
CAS-Nummer: 27721-02-4