Bis-[2-(diphenylphosphino)-phenyl]-ether 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR315707-25G OR315707-100G OR315707-5G
APOSOR315707-25GEA 0 EUR
APOSOR315707-25G APOSOR315707-100G APOSOR315707-5G
Bis-[2-(diphenylphosphino)-phenyl]-ether 95+%
Bis[2-(diphenylphosphino)phenyl]ether
Formel: C₃₆H₂₈OP₂
Schmelzpunkt: 184…186 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00233863
CAS-Nummer: 166330-10-5