2-(7-Methoxy-1-naphthyl)ethanamine
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-(7-Methoxynaphthalen-1-yl)ethanamine
OR315746-1G OR315746-500MG OR315746-2.5G OR315746-5G OR315746-10G OR315746-25G
APOSOR315746-1GEA 72.5 EUR
APOSOR315746-1G APOSOR315746-500MG APOSOR315746-2.5G APOSOR315746-5G APOSOR315746-10G APOSOR315746-25G
2-(7-Methoxy-1-naphthyl)ethanamine
2-(7-Methoxy-1-naphthyl)ethanamine
Formel: C₁₃H₁₅NO
Molecular Weight: 201,27 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09744147
CAS-Nummer: 138113-09-4