4'-Phenylacetophenon
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: p-Phenylacetophenon, 1-(4-Phenylphenyl)ethanon, 4-Phenyl-1-acetylbenzol, 4-Acetylbiphenyl
OR315759-100G OR315759-1KG OR315759-500G
APOSOR315759-100GEA 29 EUR
APOSOR315759-100G APOSOR315759-1KG APOSOR315759-500G
4'-Phenylacetophenon
4'-Phenylacetophenon
Formel: C₁₄H₁₂O
Molecular Weight: 196.25 g/mol
Siedepunkt: 325
Schmelzpunkt: 116…118 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008749
CAS-Nummer: 92-91-1