2-(3-Methoxyphenethyl)phenol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR315766-1G OR315766-5G
APOSOR315766-1GEA 0 EUR
APOSOR315766-1G APOSOR315766-5G
2-(3-Methoxyphenethyl)phenol 98%
2-(3-Methoxyphenethyl)phenol
Formel: C₁₅H₁₆O₂
Schmelzpunkt: 47 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09800498
CAS-Nummer: 167145-13-3
EINECS: 605-468-5