10,11-Dihydro-11-oxodibenzo[b,f][1,4]thiazepine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Quetiapine Related Compound G, Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11(10H)-one
OR315768-100G
OR315768-25G
OR315768-5G
APOSOR315768-100GEA
121
EUR
APOSOR315768-100G
APOSOR315768-25G
APOSOR315768-5G
10,11-Dihydro-11-oxodibenzo[b,f][1,4]thiazepine 98%
10,11-Dihydro-11-oxodibenzo[b,f][1,4]thiazepine
Formel:
C₁₃H₉NOS Molecular Weight: 227,2817 g/mol Schmelzpunkt: 265 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00901197 CAS-Nummer: 3159-07-7 |