3-Amino-2-naphthoesäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 3-Amino-2-naphthalincarbonsäure, 3-Aminonaphthalin-2-carbonsäure
OR315769-5G OR315769-25G
APOSOR315769-5GEA 60.9 EUR
APOSOR315769-5G APOSOR315769-25G
3-Amino-2-naphthoesäure 97%
3-Amino-2-naphthoesäure
Formel: C₁₁H₉NO₂
Molecular Weight: 187,2 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004115
CAS-Nummer: 5959-52-4